Acide fumarique NF
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
C₄H₄O₄ Poids moléculaire: 116.07 g/mol Point d'ébullition: 356 Point de fusion: 287 Densité: 1.625 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 273 |
Numéro MDL:
MFCD00002700 Numéro CAS: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Indice Merck: 13,04308 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.5% Min. |