Imprimer
EDTA sel dipotassique dihydraté ≥99%, qualité Réactif
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de dipotassique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel dipotassique dihydraté, Acide edetique sel dipotassique dihydraté
E1042-12KG E1042-2.5KG E1042-50KGBL
SPCME1042-12KGEA 1950 EUR
SPCME1042-12KG SPCME1042-2.5KG SPCME1042-50KGBL
EDTA sel dipotassique dihydraté ≥99%, qualité Réactif
EDTA sel dipotassique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Poids moléculaire: 404.46 g/mol
Point de fusion: 272
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150036
Numéro CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Indice Merck: 13,03546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.