Imprimer
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E1023-200LTBL E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA 5990 EUR
SPCME1023-200LTBL SPCME1023-20LTMT
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041928
Numéro CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.