Imprimer
Acétate de pentyle
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Amyle acétate
A1280-200LTBL A1280-20LTMT
SPCMA1280-200LTBLEA 5400 EUR
SPCMA1280-200LTBL SPCMA1280-20LTMT
Acétate de pentyle
Acétate de pentyle
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009500
Numéro CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.