Imprimer
Dodécylbenzènesulfonate de sodium, en poudre
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
D1064-12KG D1064-25KGBL D1064-90KGBL
SPCMD1064-12KGEA 951 EUR
SPCMD1064-12KG SPCMD1064-25KGBL SPCMD1064-90KGBL
Dodécylbenzènesulfonate de sodium, en poudre
Dodécylbenzènesulfonate de sodium
Form: Powder
Formule: C₁₈H₂₉NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011508
Numéro CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Indice Merck: 13,08686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 90% Min.