Imprimer
Zinc chlorure, granuleux JP, USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ZI105-12KG ZI105-2.5KG ZI105-50KGBL ZI105-100GM ZI105-500GM
SPCMZI105-12KGEA 2460 EUR
SPCMZI105-12KG SPCMZI105-2.5KG SPCMZI105-50KGBL SPCMZI105-100GM SPCMZI105-500GM
Zinc chlorure, granuleux JP, USP
Zinc chlorure
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.