Imprimer
N-Amidinosarcosine monohydraté
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CR105-12KGBL CR105-1KGBL CR105-50KGBL
SPCMCR105-12KGBLEA 3490 EUR
SPCMCR105-12KGBL SPCMCR105-1KGBL SPCMCR105-50KGBL
N-Amidinosarcosine monohydraté
N-Amidinosarcosine monohydraté
Formule: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00071582
Numéro CAS: 6020-87-7
EINECS: 200-306-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.