Imprimer
DL-Bornane-2-one (synthétique) USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 6830 EUR
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
DL-Bornane-2-one (synthétique) USP
DL-Bornane-2-one
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼180 °C
Densité: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074738
Numéro CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III