Sodium dodécyle sulfate (SDS) BP, Ph. Eur., JP, NF
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Poids moléculaire: 288.38 g/mol Point de fusion: 204…207 °C Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 II Indice Merck: 14,08636 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 85% Min. |