Imprimer
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol, anhydre NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CH123-12KGBL CH123-50KGBL CH123-25GM CH123-500GM
SPCMCH123-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH123-12KGBL SPCMCH123-50KGBL SPCMCH123-25GM SPCMCH123-500GM
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol, anhydre NF
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₄H₇Cl₃O
Point d'ébullition: 166 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD02179352
Numéro CAS: 57-15-8
EINECS: 200-317-6
Indice Merck: 13,02148
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.