Imprimer
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté ≥98.0% NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorobutanol hemihydraté
CH122-12KGBL CH122-2.5KG CH122-50KGBL
SPCMCH122-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH122-12KGBL SPCMCH122-2.5KG SPCMCH122-50KGBL
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté ≥98.0% NF
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté
Formule: C₈H₁₆Cl₆O₃
Poids moléculaire: 372.93 g/mol
Point d'ébullition: 167
Point de fusion: 78
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179352
Numéro CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.