Imprimer
Docusate sodique USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
DO105-125GM DO105-2.5KG DO105-25KGBL
SPCMDO105-125GMEA 255 EUR
SPCMDO105-125GM SPCMDO105-2.5KG SPCMDO105-25KGBL
Docusate sodique USP
Docusate sodique
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₂₀H₃₇NaO₇S
Point d'ébullition: ∼180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼155 °C
Densité: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012455
Numéro CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Indice Merck: 12,03460
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.