Imprimer
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de tétraméthylammonium
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 70.4 EUR
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
Poids moléculaire: 91.15 g/mol
Point d'ébullition: ∼102 °C
Densité: 1.014
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,9224