Imprimer
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Cyano-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
H62245.03 H62245.06
H62245.03EA 210 EUR
H62245.03 H62245.06
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
Poids moléculaire: 247.08 g/mol
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795681
Numéro CAS: 775351-57-0