4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1736-56-7
Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O
Formula Weight: 202.13(anhy)
Melting Point: 83-85°
Beilstein Reference: 2261131
MDL No.: MFCD05664098
Formule:
C₉H₅F₃O₂·xH₂O Point de fusion: 83…85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05664098 Numéro CAS: 1736-56-7 |