4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hydraté 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 403-32-7
Molecular Formula: C8H5FO2.xH2O
Formula Weight: 152.13(anhy)
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2354778
MDL No.: MFCD01320770
Formule:
C₈H₇FO₃ Point de fusion: 84…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01320770 Numéro CAS: 403-32-7 |