4-(Dimethylamino)piperidine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
Purity: 97%
CAS No.: 50533-97-6
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 1190
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00023144
Formule:
C₇H₁₆N₂ Point d'ébullition: 187 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023144 Numéro CAS: 50533-97-6 EINECS: 256-617-2 ADR: 8,III |