(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 113451-59-5
Molecular Formula: C10H18N2O2
Formula Weight: 198.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-76°
Beilstein Reference: 6460311
Optical Rotation: -44° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD01569250
Formule:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Point de fusion: 74…76 °C |
Numéro MDL:
MFCD01569250 Numéro CAS: 113451-59-5 |