2-(Aminomethyl)piperidine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 22990-77-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 63-66°/12mm
Beilstein Reference: 102994
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00129011
Formule:
C₆H₁₄N₂ Point d'ébullition: 63…66 °C (12 mmHg) Densité: 0,942 Point éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00129011 Numéro CAS: 22990-77-8 EINECS: 245-371-1 ADR: 8,III |