Imprimer
2-Iodo-3-methylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L20047.03 L20047.06
L20047.03EA 66.5 EUR
L20047.03 L20047.06
2-Iodo-3-methylpyridine 97%
2-Iodo-3-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 22282-58-2 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Storage Temperature: -30°C to -10°C Refractive Index: 1.6250 Boiling Point: 80°/0.3mm Beilstein Reference: 5328169 MDL No.: MFCD04039350
Formule: C₆H₆IN
Point d'ébullition: 80 °C (0,3 mmHg)
Numéro MDL: MFCD04039350
Numéro CAS: 22282-58-2