Imprimer
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
L19955.03 L19955.06
L19955.03EA 117 EUR
L19955.03 L19955.06
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 91983-26-5 Molecular Formula: C8H8BNO2 Formula Weight: 160.97 Melting Point: ca 196-200° Beilstein Reference: 3031323 MDL No.: MFCD01632200
Formule: C₈H₈BNO₂
Point de fusion: ∼ 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632200
Numéro CAS: 91983-26-5