Morpholinosulphur trifluoride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 51010-74-3
Molecular Formula: C4H8F3NOS
Formula Weight: 175.17
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4545
Boiling Point: 41-42°/0.5mm
Beilstein Reference: 606224
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00037057
Formule:
C₄H₈F₃NOS Point d'ébullition: 41…42 °C (0,5 mmHg) Densité: 1,436 Point éclair: 76 °C (168 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00037057 Numéro CAS: 51010-74-3 ADR: 8,II |