Methyl-Β-L-arabinopyranoside ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 1825-00-9
Molecular Formula: C6H12O5
Formula Weight: 164.16
Melting Point: 167-172°
Beilstein Reference: 4658388
Optical Rotation: +243° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00047547
Formule:
C₆H₁₂O₅ Point de fusion: 167…172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047547 Numéro CAS: 1825-00-9 EINECS: 217-362-2 |