4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 164149-28-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 8051929
MDL No.: MFCD03094454
Formule:
C₈H₄FNO₂ Poids moléculaire: 165.12 g/mol Point de fusion: 214…218 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094454 Numéro CAS: 164149-28-4 |