Imprimer
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%, ee 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
L19693.03 L19693.06
L19693.03EA 44.3 EUR
L19693.03 L19693.06
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%, ee 99%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 122536-76-9 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 50-54° Beilstein Reference: 5377813 Optical Rotation: -23° (c=1 in methanol) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00143194
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Poids moléculaire: 186.26 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143194
Numéro CAS: 122536-76-9
UN: 3259
ADR: 8 III