Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trifluoromethanesulphonic acid Hafnium(IV) salt, Hafnium(IV) Triflate
Purity: 98%
CAS No.: 161337-67-3
Molecular Formula: C4F12HfO12S4
Formula Weight: 774.75
Melting Point:
Formule:
CHF₃O₃S Point de fusion: >350 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01321255 Numéro CAS: 161337-67-3 |