Copper(I) trifluoromethanesulphonate toluene complex (2:1) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 48209-28-5
Molecular Formula: [CF3SO3Cu]2.C6H5CH3
Formula Weight: 517.37
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 180° dec.
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD01863766
Formule:
[CF₃SO₃Cu]₂·C₆H₅CH₃ Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863766 Numéro CAS: 48209-28-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |