Amberlite® IRC-748 résine échangeuse d'anions
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 79620-28-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132702
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132702 Numéro CAS: 79620-28-3 Indice Merck: 14,382 |