Imprimer
Amberlite XAD-7 résine échangeuse d'anions
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L19564.22 L19564.36
L19564.22EA 51.4 EUR
L19564.22 L19564.36
Amberlite XAD-7 résine échangeuse d'anions
Amberlite XAD-7
CAS No.: 37380-43-1 MDL No.: MFCD00132705
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132705
Numéro CAS: 37380-43-1
Indice Merck: 14,382