2-Indanylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 95%
CAS No.: 608534-44-7
Molecular Formula: C15H21BO2
Formula Weight: 244.14
Refractive Index: 1.5040
MDL No.: MFCD03788726
Formule:
C₁₅H₂₁BO₂ Poids moléculaire: 244.14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788726 Numéro CAS: 608534-44-7 |