L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 5497-76-7
Molecular Formula: C9H17NO2.HCl
Formula Weight: 207.70
Melting Point: 110-112°
Beilstein Reference: 3596764
Optical Rotation: -31° (c=0.5 in water)
MDL No.: MFCD00153459
Formule:
C₉H₁₇NO₂ Point de fusion: 110…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153459 Numéro CAS: 5497-76-7 EINECS: 226-835-2 |