Boc-Aib-OH ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
BOC-α-Methylalanine, N-Boc-alpha-methylalanine, 2-(Boc-amino)isobutyric Acid, Boc-Aib-OH
Purity: 98+%
CAS No.: 30992-29-1
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 1953772
MDL No.: MFCD00042973
Formule:
C₉H₁₇NO₄ Point de fusion: 118…121 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042973 Numéro CAS: 30992-29-1 EINECS: 250-421-0 |