(R)-2-Amino-1-phenylethanol 97%, ee 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, (R)-(-)-alpha-(Aminomethyl)benzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 2549-14-6
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Odour: Amine-like
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 160°/17mm
Beilstein Reference: 3196196
Optical Rotation: -43° (c=2 in ethanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00239406
Formule:
C₈H₁₁NO Poids moléculaire: 137.18 g/mol Point d'ébullition: 160 °C (17 mmHg) Point de fusion: 57…63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00239406 Numéro CAS: 2549-14-6 ADR: 8 III |