1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 7556-55-0
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.17
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₂N₂O Point d'ébullition: 236…238 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085930 Numéro CAS: 7556-55-0 |