Imprimer
1-Benzylpiperidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19339.09 L19339.18
L19339.09EA 111 EUR
L19339.09 L19339.18
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Purity: 98% CAS No.: 2905-56-8 Molecular Formula: C12H17N Formula Weight: 175.28 Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 120-123°/9mm Beilstein Reference: 5639 MDL No.: MFCD00224901
Formule: C₁₂H₁₇N
Poids moléculaire: 175.28 g/mol
Point d'ébullition: 120…123 °C (9 mmHg)
Densité: 0.950
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00224901
Numéro CAS: 2905-56-8
EINECS: 220-809-4