Imprimer
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 4-ethynylbenzoate
L19292.03 L19292.06
L19292.03EA 113 EUR
L19292.03 L19292.06
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt 97%
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 144693-65-2 Molecular Formula: C9H5NaO2 Formula Weight: 168.13 Beilstein Reference: 5836538 MDL No.: MFCD03426026
Formule: C₉H₅NaO₂
Poids moléculaire: 168.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426026
Numéro CAS: 144693-65-2