Imprimer
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)ethanol
L19217.14 L19217.06
L19217.14EA 247 EUR
L19217.14 L19217.06
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Purity: 98+% CAS No.: 61439-59-6 Molecular Formula: C15H16O2 Formula Weight: 228.29 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 2054624 MDL No.: MFCD00017532
Formule: C₁₅H₁₆O₂
Poids moléculaire: 228.29 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017532
Numéro CAS: 61439-59-6
EINECS: 262-795-2