Methyl-3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 54954-73-3
Molecular Formula: C9H15NO2.HCl
Formula Weight: 205.69
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 4272456
MDL No.: MFCD01073582
Formule:
C₉H₁₅NO₂·HCl Poids moléculaire: 205.69 g/mol Point de fusion: ∼ 160 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01073582 Numéro CAS: 54954-73-3 |