1-Octylphosphonic dichloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 3095-94-1
Molecular Formula: C8H17Cl2OP
Formula Weight: 231.10
Refractive Index: 1.4665
Boiling Point: 143-145°/12mm
Beilstein Reference: 1931202
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00015813
Formule:
C₈H₁₇Cl₂OP Point d'ébullition: 143…145 °C (12 mmHg) Densité: 1,115 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015813 Numéro CAS: 3095-94-1 EINECS: 221-444-3 ADR: 8,II |