Imprimer
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L18575.06 L18575.03
L18575.06EA 470 EUR
L18575.06 L18575.03
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Purity: 95% CAS No.: 89992-70-1 Molecular Formula: C9H18ClN2OP Formula Weight: 236.68 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 103-105°/0.08mm Beilstein Reference: 3588525 UN No.: UN2845 MDL No.: MFCD00011544
Formule: C₉H₁₈ClN₂OP
Point d'ébullition: 103…105 °C (0,08 mmHg)
Densité: 1,061
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00011544
Numéro CAS: 89992-70-1
ADR: 4.2,I