Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 86728-85-0
Molecular Formula: C6H11ClO3
Formula Weight: 166.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₁ClO₃ Point d'ébullition: 93…95 °C (5 mmHg) Densité: 1,190 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00211241 Numéro CAS: 86728-85-0 |