4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 374790-97-3
Molecular Formula: C6H5BBrFO2
Formula Weight: 218.82
Melting Point:
Formule:
C₆H₅BBrFO₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093066 Numéro CAS: 374790-97-3 |