Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Fluoro-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, 1-(Fluoro(pyrrolidin-1-yl)methylene)pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate(V)
CAS No.: 164298-25-3
Molecular Formula: C9H16F7N2P
Formula Weight: 316.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 155°
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD02683430
Formule:
C₉H₁₆F₇N₂P Poids moléculaire: 316.20 g/mol Point de fusion: ∼ 155 °C |
Numéro MDL:
MFCD02683430 Numéro CAS: 164298-25-3 ADR: 8 III |