Imprimer
N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L17974.36 L17974.14 L17974.22
L17974.36EA 282 EUR
L17974.36 L17974.14 L17974.22
N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate 99%
N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate
Purity: 99% CAS No.: 122-75-8 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5.2CH3CO2 Formula Weight: 360.46 Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 3781362 MDL No.: MFCD00040588
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040588
Numéro CAS: 122-75-8
EINECS: 204-572-4
Indice Merck: 14,1064