Imprimer
Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L17971.03 L17971.06
L17971.03EA 90.6 EUR
L17971.03 L17971.06
Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 201852-49-5 Molecular Formula: C8H7BF3K Formula Weight: 210.05 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 7782992 MDL No.: MFCD02093981
Formule: C₈H₇BF₃K
Poids moléculaire: 210.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093981
Numéro CAS: 201852-49-5