Cyclohexyl-p-toluenesulphonate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cyclohexyl 4-methylbenzenesulphonate, Cyclohexyl Tosylate, p-Toluenesulphonic acid Cyclohexyl Ester
Purity: 97%
CAS No.: 953-91-3
Molecular Formula: C13H18O3S
Formula Weight: 254.35
Melting Point: 45-46°
Beilstein Reference: 2217391
MDL No.: MFCD00014291
Formule:
C₁₃H₁₈O₃S Point de fusion: 45…46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014291 Numéro CAS: 953-91-3 EINECS: 213-468-8 |