Imprimer
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
L17935.03 L17935.06 L17935.MD
L17935.03EA 111 EUR
L17935.03 L17935.06 L17935.MD
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Purity: 97% CAS No.: 24484-22-8 Molecular Formula: C11H13FO2 Formula Weight: 196.22 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 7918899 MDL No.: MFCD00800242
Formule: C₁₁H₁₃FO₂
Poids moléculaire: 196.22 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800242
Numéro CAS: 24484-22-8