DL-Valine ethyl ester hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 23358-42-1
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Melting Point: ca 94°
Beilstein Reference: 3912411
MDL No.: MFCD00067542
Formule:
C₇H₁₅NO₂·HCl Point de fusion: ∼ 94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067542 Numéro CAS: 23358-42-1 EINECS: 245-606-8 |