4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-(Methylsulphinyl)phenyl)boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 166386-48-7
Molecular Formula: C7H9BO3S
Formula Weight: 184.02
Melting Point: ca 170°
MDL No.: MFCD02093071
Formule:
C₇H₉BO₃S Point de fusion: ∼ 170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093071 Numéro CAS: 166386-48-7 |