Imprimer
6-(Benzyloxy)-1H-indole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Benzyloxyindole
L17805.03 L17805.MD
L17805.03EA 98.9 EUR
L17805.03 L17805.MD
6-(Benzyloxy)-1H-indole 97%
6-(Benzyloxy)-1H-indole
Purity: 97% CAS No.: 15903-94-3 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.28 Melting Point: 114-116° Beilstein Reference: 173319 MDL No.: MFCD00053554
Formule: C₁₅H₁₃NO
Poids moléculaire: 223.28 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053554
Numéro CAS: 15903-94-3